Få mere at vide
3-methyl-4-nitrobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490568
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490568 5 g 5g
11480568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24691.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
3-Methyl-4-nitrobenzamid anvendes som syntetiske organiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, let opløselig i varmt vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99584-85-7
Molekylær formel C8H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00031468
InChI nøgle BCAAGQMIPKPDDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitro-benzamide, 3-methyl-4-nitro benzamide, #, benzamide, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid amide
PubChem CID 595900
IUPAC navn 3-methyl-4-nitrobenzamid
SMIL CC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrobenzamide
Smeltepunkt 158 °C til 160 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2264048
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, let opløselig i varmt vand.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%