Få mere at vide
3-Methyl-4-nitroanilin, 95%
Artikelnummer. 11397896
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397896 5 g 5g
11307906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13112.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 611-05-2 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-05-2
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD00091833
InChI nøgle XPAYEWBTLKOEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-m-toluidine, benzenamine, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro-aniline, 3-methyl-4-nitro-phenylamine, 3-methyl-4-nitrophenylamine, 4-nitro-m-toluidin, 3-methyl4-nitroaniline, pubchem12456, 3-mehtyl-4-nitroanilin, 5-amino-2-nitrotoluene
PubChem CID 11898
IUPAC navn 3-methyl-4-nitroanilin
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitroaniline
Smeltepunkt 133 °C til 137 °C
Lugt Karakteristik
Mængde 5 g
FN nummer UN2660
Beilstein 2209112
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.