Få mere at vide
3-Methyl-3-methoxybutanol, 99%
Artikelnummer. 10083220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10083220 250 mL Glasflaske 250ml
10006043 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10083220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259752500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56539-66-3 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56539-66-3
MDL nummer MFCD00044771
InChI nøgle MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
PubChem CID 62118
IUPAC navn 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)(CCO)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-3-methoxybutanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -50.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9260g/mL
Kogepunkt 174.0°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14O2
Lineær formel (CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4260 to 1.4280
Mængde 250 mL
Specifik vægtfylde 0.926
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble
Molekylvægt (g/mol) 118.17
Viskositet 7.35 mPa.s (20°C)
Formel vægt 118.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-3-methoxybutanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.