Få mere at vide
3-Methyl-3-hexanol, 99%
Artikelnummer. 11371637
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371637 5 g 5g
11381637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04625.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 597-96-6 | C7H16O | 116.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 597-96-6
Molekylær formel C7H16O
Molekylvægt (g/mol) 116.204
MDL nummer MFCD00021839
InChI nøgle KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference
PubChem CID 11708
IUPAC navn 3-methylhexan-3-ol
SMIL CCCC(C)(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-3-hexanol
Tæthed 0.823
Kogepunkt 143°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Brydningsindeks 1.4235
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1719032
Formel vægt 116.2
Procent renhed 99%