Få mere at vide
3-Methyl-3-buten-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30138047
Skift visning
Mængde:
25 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138047 50 mL
30132700 100 mL
30003452 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29426550ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 763-32-6
Molekylær formel C5 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
Synonym 3-Buten-1-ol, 3-methyl-, 3-Methyl-3-buten-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol, 2-Methyl-4-hydroxy-1-butene, 3-Isopentenyl alcohol, 3-Methyl-3-butene-1-ol, 3-Methyl-3-butenol, 3-Methylenebutan-1-ol, 4-Hydroxy-2-methyl-1-butene, Isobutenylcarbinol, Isoprenol, Isopropenylethyl alcohol, Methallylcarbinol, NSC 122673
IUPAC navn 3-methylbut-3-en-1-ol
SMIL CC(=C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-3-Buten-1-ol
Mængde 50 mL
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Formel vægt 86.0732