Få mere at vide
3-Methyl-3-buten-1-ol, 97%
Artikelnummer. 10295910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295910 500 mL Glasflaske 500ml
10001710 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156635000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 763-32-6 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 763-32-6
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00002933
InChI nøgle CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
PubChem CID 12988
ChEBI CHEBI:62898
IUPAC navn 3-methylbut-3-en-1-ol
SMIL CC(=C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-3-buten-1-ol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 132°C
Flammepunkt 36°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4327 to 1.4347
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 0.85
Opløselighedsinformation Solubility in water: 170g/L (20 c)
Formel vægt 86.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-3-buten-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.