Få mere at vide
3-Methyl-3-buten-1-ol, 97%
Artikelnummer. 11329469
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329469 25 mL 25ml
11421007 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23398.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 763-32-6 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 763-32-6
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00002933
InChI nøgle CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
PubChem CID 12988
ChEBI CHEBI:62898
IUPAC navn 3-methylbut-3-en-1-ol
SMIL CC(=C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-3-buten-1-ol
Tæthed 0.85
Kogepunkt 130°C to 133°C
Flammepunkt 36°C (97°F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 25 mL
FN nummer UN1987
Beilstein 1071239
Formel vægt 86.13
Procent renhed 97%