Få mere at vide
3-Methyl-2-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11441707
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441707 25 g 25g
11451707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25682.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 5437-38-7 | C8H7NO4 | 181,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5437-38-7
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00007180
InChI nøgle DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-m-toluic acid, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro, unii-61wop984ab, 3-methyl-2-nitro-benzoic acid, 3-methyl-2-nitrobenzoicacid, pubchem8352, acmc-1ashh, dsstox_cid_5640
PubChem CID 21575
IUPAC navn 3-methyl-2-nitrobenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 219°C to 223°C
Mængde 25 g
Formel vægt 181.15
Procent renhed 98%