Få mere at vide
3-Methyl-2-butenal, 97%
Artikelnummer. 11904781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904781 100 mL Glasflaske 100ml
10660893 5 mL Glasflaske 5ml
10455872 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370181000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-86-8
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
InChI nøgle SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
PubChem CID 61020
ChEBI CHEBI:15825
IUPAC navn 3-methylbut-2-enal
SMIL CC(=CC=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-butenal
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 132,0 °C til 133,0 °C
Flammepunkt 33 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCHO
Brydningsindeks 1,4610 til 1,4630
Mængde 100 mL
Beilstein 01,IV,3464
Merck Index 15,8587
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol og ether
Formel vægt 84.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske