Få mere at vide
3-Methyl-2-butenal, 97%
Artikelnummer. 11416410
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416410 5 g 5g
11426410 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11416410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22226.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84,118 g/mol
3-Methyl-2-butenal bruges i små mængder som fødevaresmag i alkoholholdige drikkevarer, tyggegummi, konfektglas, frosne mejeriprodukter, frugtis, gelatinebudding, hårdt og blødt slik og syltetøjsgele. Anvendes i daglig smag, og kosmetisk smag i parfumer. Et udgangsmateriale til syntese af vitamin A.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-2-butenal bruges i små mængder som fødevaresmag i alkoholholdige drikkevarer, tyggegummi, konfektglas, frosne mejeriprodukter, frugtis, gelatinebudding, hårdt og blødt slik og syltetøjsgele. Anvendes i daglig smag, og kosmetisk smag i parfumer. Et udgangsmateriale til syntese af vitamin A.
Opløselighed Opløseligt i
vand (110g/L).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-86-8
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00010291
InChI nøgle SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
PubChem CID 61020
ChEBI CHEBI:15825
IUPAC navn 3-methylbut-2-enal
SMIL CC(=CC=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-butenal
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 0.88
Kogepunkt 136°C
Flammepunkt 37°C (99°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel (CH3)2C=CHCHO
Brydningsindeks 1.4613
Mængde 5 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1734740
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,8448
Opløselighedsinformation Soluble in water (110g/L).
Formel vægt 84.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-butenal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-2-butenal