Få mere at vide
3-Methyl-2-buten-1-ol, 99%
Artikelnummer. 10763414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10763414
Brand: Thermo Scientific Acros 171921000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 556-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-82-1
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00002916
InChI nøgle ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
PubChem CID 11173
ChEBI CHEBI:16019
IUPAC navn 3-methylbut-2-en-1-ol
SMIL CC(C)=CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-buten-1-ol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 140.0°C
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2OH
Brydningsindeks 1.4420 to 1.4440
Mængde 100 g
Beilstein 01, 444
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: 170g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.