Få mere at vide
3-Methyl-2-buten-1-ol, 99%
Artikelnummer. 10153950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10153950 5 g Glasflaske 5g
10763414 100 g Glasflaske 100g
10229153 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10153950 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171920050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-82-1
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00002916
InChI nøgle ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
PubChem CID 11173
ChEBI CHEBI:16019
IUPAC navn 3-methylbut-2-en-1-ol
SMIL CC(C)=CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-buten-1-ol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 140.0°C
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2OH
Brydningsindeks 1.4420 to 1.4440
Mængde 5 g
Beilstein 01, 444
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: 170g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske