Få mere at vide
3-Methyl-2-buten-1-ol, 98+%
Artikelnummer. 11423107
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423107 500 g 500g
11403107 25 g 25g
11413107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16089.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Methyl-2-buten-1-ol bruges som et reagens til beskyttelse af carboxylsyrer som deres 3-methyl-2-buten-1-yl (Prenyl) estere. Det bruges også i parfumeri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-2-buten-1-ol anvendes som et reagens til beskyttelse af carboxylsyrer som deres 3-methyl-2-buten-1-yl (Prenyl) estere. Det bruges også i parfumeri.
Opløselighed Opløseligt i vand (170 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-82-1
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00002916
InChI nøgle ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
PubChem CID 11173
ChEBI CHEBI:16019
IUPAC navn 3-methylbut-2-en-1-ol
SMIL CC(C)=CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-buten-1-ol
Tæthed 0.86
Kogepunkt 139°C to 140°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Brydningsindeks 1.444
Mængde 500 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1633479
Opløselighedsinformation Soluble in water (170g/L at 20°C).
Formel vægt 86.13
Procent renhed ≥98%