Få mere at vide
3-Methyl-1H-pyrazol-4-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15485277
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485277 250 mg 250mg
15475277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32547.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 112758-40-4 | C5H6N2O | 110,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112758-40-4
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD01313822
InChI nøgle NWDMGTFNIOCVDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methylpyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, pubchem16065, acmc-1brby, 4-formyl-3-methylpyrazole
PubChem CID 2760056
IUPAC navn 5-methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C=O)C=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Mængde 250 mg
Formel vægt 110.12
Procent renhed 97%