Få mere at vide
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide, 94%
Artikelnummer. 11469373
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469373 5 g 5g
11479373 25 g 25g
11489373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11792.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 707-61-9 | C11H13OP | 192.198 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholen-1-oxid anvendes som en katalysator til intramolekylære aza-wittig-cykliseringsreaktioner og polymerisationsreaktioner. Det er en reaktant, der anvendes til fremstilling af fosfasukkere og deres radikale bromeringsderivater som anticancermidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholen-1-oxid anvendes som en katalysator til intramolekylære aza-wittig-cykliseringsreaktioner og polymerisationsreaktioner. Det er en reaktant, der anvendes til fremstilling af fosfasukkere og deres radikale bromeringsderivater som anticancermidler.
Opløselighed Opløselig i
polære opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 707-61-9
Molekylær formel C11H13OP
Molekylvægt (g/mol) 192.198
MDL nummer MFCD00014518
InChI nøgle YMKWWHFRGALXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide, 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-1h-phosphole 1-oxide, 1h-phosphole, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-, 1-oxide, 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1h-phosphole 1-oxide, 2-phospholene, 3-methyl-1-phenyl-, 1-oxide, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-1h-phosphole, 1-oxide, 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1$l^ 5-phosphole 1-oxide, 3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1??-phosphol-1-one, 2-phospholene, 1-oxide
PubChem CID 69722
IUPAC navn 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1$l^{5}-phosphol-1-oxid
SMIL CC1=CP(=O)(CC1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide
Smeltepunkt 60°C to 65°C
Kogepunkt 173°C to 174°C (0.7 mmHg)
Lugt Unpleasant
Mængde 5 g
Beilstein 609223
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in polar solvents.
Formel vægt 192.19
Procent renhed 94%