Få mere at vide
3-Methyl-1-phenyl-2-butanon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448869
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448869 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15448869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07176.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2893-05-2 | C6H15NO | 117.19 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-2-butanon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-1-phenyl-2-butanon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-phenyl-2-butanone
CAS 2893-05-2
Tæthed 0.968
Kogepunkt 237°C to 240°C
Molekylær formel C6H15NO
Brydningsindeks 1.504
MDL nummer MFCD00040487
Mængde 5 g
Beilstein 2042880
Synonym 3-isopropoxypropylamine, 3-isopropoxy-1-propylamine, isopropoxypropylamine, 1-propanamine, 3-1-methylethoxy, 3-aminopropyl isopropyl ether, 3-1-methylethoxy-1-propanamine, 3-isopropoxy-n-propylamine, 3-isopropoxypropan-1-amine, propylamine, 3-isopropoxy, 3-propan-2-yloxy propan-1-amine
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
InChI nøgle VHYUNSUGCNKWSO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)OCCCN
IUPAC navn 3-propan-2-yloxypropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 117.19
PubChem CID 76194
Formel vægt 162.23
Procent renhed 96%