Få mere at vide
3-Methyl-1-pentanol, 99+%
Artikelnummer. 10755905 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10755905 100 g Glasflaske 100g
10307851 5 g Glasflaske 5g
10031744 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10755905 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335321000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-35-5 | C6H14O | 102.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-35-5
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00002937
InChI nøgle IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
PubChem CID 11508
ChEBI CHEBI:87381
IUPAC navn 3-methylpentan-1-ol
SMIL CCC(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-pentanol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8230g/mL
Kogepunkt 150°C to 154°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.823
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.