Få mere at vide
3-Methyl-1-pentanol, 98%
Artikelnummer. 11416086
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416086 5 g 5g
11426086 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22356.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-35-5 | C6H14O | 102.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-35-5
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD00002937
InChI nøgle IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
PubChem CID 11508
ChEBI CHEBI:87381
IUPAC navn 3-methylpentan-1-ol
SMIL CCC(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-pentanol
Tæthed 0.823
Kogepunkt 151°C to 152°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Brydningsindeks 1.418
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1718979
Formel vægt 102.18
Procent renhed 98%