Få mere at vide
3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| Formel vægt | 92.114 |