Få mere at vide
3-Methyl-1-butanol, blanding af isomerer, 99%
Artikelnummer. 11383187
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383187 500 mL 500ml
11373187 100 mL 100ml
11393187 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13660.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88,15 g/mol
3-Methyl-1-butanol bruges som en aktiv ingrediens i bananolieproduktion og Kovacs reagens. Det virker som et antiskummiddel. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af korrosionsinhibitorer, flotationshjælpemidler, brændstof- og smøreolieadditiver, polyvinylchloridstabilisatorer, lægemidler, kosmetik, blødgøringsmidler, gummihjælpemidler og malingsopløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-1-butanol bruges som en aktiv ingrediens i bananolieproduktion og Kovacs ′reagens. Det virker som et antiskummiddel. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af korrosionsinhibitorer, flotationshjælpemidler, brændstof- og smøreolieadditiver, polyvinylchloridstabilisatorer, lægemidler, kosmetik, blødgøringsmidler, gummihjælpemidler og malingsopløsningsmidler.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, ether, benzen, chloroform, petroleumsether, iseddike, acetone og olier.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-51-3
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00002934
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-butanol
Navn note blanding af isomerer
Smeltepunkt -117 °C
Tæthed 0.809
Kogepunkt 130 °C til 132 °C
Flammepunkt 45 °C (113 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.406
Mængde 500 mL
FN nummer UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, ether, benzen, kloroform, petroleumsether, glasisæreddike, acetone og olier.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-butanol