Få mere at vide
3-Methyl-1-butanol, mixture of isomers, 99%
Artikelnummer. 11373187
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373187 100 mL 100ml
11383187 500 mL 500ml
11393187 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13660.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Methyl-1-butanol bruges som en aktiv ingrediens i bananolieproduktion og Kovacs reagens. Det virker som et antiskummiddel. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af korrosionsinhibitorer, flotationshjælpemidler, brændstof- og smøreolieadditiver, polyvinylchloridstabilisatorer, lægemidler, kosmetik, blødgøringsmidler, gummihjælpemidler og malingsopløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-1-butanol bruges som en aktiv ingrediens i bananolieproduktion og Kovacs ′reagens. Det virker som et antiskummiddel. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af korrosionsinhibitorer, flotationshjælpemidler, brændstof- og smøreolieadditiver, polyvinylchloridstabilisatorer, lægemidler, kosmetik, blødgøringsmidler, gummihjælpemidler og malingsopløsningsmidler.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, ether, benzen, chloroform, petroleumsether, iseddike, acetone og olier.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-51-3
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00002934
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-butanol
Navn note mixture of isomers
Smeltepunkt -117°C
Tæthed 0.809
Kogepunkt 130°C to 132°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.406
Mængde 100 mL
FN nummer UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,benzene,chloroform,petroleum ether,glacial acetic acid,acetone and oils.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-butano
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-butanol