Få mere at vide
3-Methyl-1-butanol, for analysis
Artikelnummer. 15229726 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15229726 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15229726 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-butanol
CAS 123-51-3
Smeltepunkt -70.0°C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 130.0°C
Flammepunkt 45°C
Infrarødt spektrum Authentic
Molekylær formel C5H12O
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4050 to 1.4070
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0.003% max.
Merck Index 15,5241
Specifik vægtfylde 0.8
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
Opløselighedsinformation Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, benzene, oils,, chloroform
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CCO
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Viskositet 4.3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥98.5% (GC)
Grad Analysis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.