Få mere at vide
3-Methyl-1-butanol, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10228623 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10228623
Brand: Thermo Scientific Acros 412730025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-51-3
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00002934
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-butanol
Navn note 98.5%
Smeltepunkt -70.0°C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 130.0°C
Flammepunkt 45°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4050 to 1.4070
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 392
Rester efter fordampning 0.003% max.
Merck Index 15, 5241
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,oils,,chloroform
Viskositet 4.3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥98.5%
Grad ACS-reagens
Titrerbar syre 0.002 meq/g max
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.