Få mere at vide
3-Methyl-1-butanol, ACS, 98,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Methyl-1-butanol bruges som en aktiv ingrediens i bananolieproduktion og Kovacs reagens. Det virker som et antiskummiddel. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af korrosionsinhibitorer, flotationshjælpemidler, brændstof- og smøreolieadditiver, polyvinylchloridstabilisatorer, lægemidler, kosmetik, blødgøringsmidler, gummihjælpemidler og malingsopløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1-butanol |
| Smeltepunkt | °C to 117°C |
| Tæthed | 0.809 |
| Kogepunkt | 130°C to 132°C |
| Flammepunkt | 45°C (113°F) |
| Analyseprocentområde | 98.5+% |
| Brydningsindeks | 1.406 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1105 |
| Beilstein | 1718835 |
| Vis mere |