Få mere at vide
3-Methyl-1-butanol, ACS, 98,5+%
Artikelnummer. 11354247
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354247 1 L 1 L
11455190 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036716.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.90 DKK
    745.65 DKK / 1 L
    Spare 167.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88,15 g/mol
3-Methyl-1-butanol bruges som en aktiv ingrediens i bananolieproduktion og Kovacs reagens. Det virker som et antiskummiddel. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af korrosionsinhibitorer, flotationshjælpemidler, brændstof- og smøreolieadditiver, polyvinylchloridstabilisatorer, lægemidler, kosmetik, blødgøringsmidler, gummihjælpemidler og malingsopløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-51-3
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00002934
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-butanol
Smeltepunkt -117 °C
Tæthed 0.809 g/mL
Kogepunkt 130 °C til 132 °C
Flammepunkt 45 °C (113 °F)
Analyseprocentområde 98.5+%
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.406
Mængde 1 L
FN nummer UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, ether, benzen, kloroform, petroleumsether, glasisæreddike, acetone og olier.
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥98.5%
Grad ACS
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-butanol