Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1-butanol |
| Smeltepunkt | -70,0 °C |
| Tæthed | 0.8000g/mL |
| Kogepunkt | 130,0 °C |
| Flammepunkt | 45 °C |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2CHCH2CH2OH |
| Brydningsindeks | 1,4050 til 1,4070 |
| Mængde | 100 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Methyl-1-butanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.