Få mere at vide
3-Methyl-1-Butanol, 98%, Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15697940 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15697940 2.5 L Glass bottle 2.5 L
15677940 100 mL Glass bottle 100ml
15607950 500 mL Glass bottle 500ml
15687940 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15697940 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. M326582.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-51-3
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00002934
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-butanol
Smeltepunkt -117°C
Farve Colorless
Tæthed 0.809g/mL at 25°C
Kogepunkt 131°C to 132°C
Eksplosionsgrænse 1.2 to 9% (100°F)
Flammepunkt 43°C (109.4°F)
Tændingspunkt 644°F
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH2OH
Mængde 2.5 L
FN nummer UN1105
Beilstein 1718835
Dampdensitet 3 (vs air)
Formel vægt 88.15g/mol
Damptryk 2mmHg (20°C)
Procent renhed 0.98