Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1-butanol |
| Smeltepunkt | -117°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.809g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 131°C to 132°C |
| Eksplosionsgrænse | 1.2 to 9% (100°F) |
| Flammepunkt | 43°C (109.4°F) |
| Tændingspunkt | 644°F |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | (CH3)2CHCH2CH2OH |
| Vis mere |