Få mere at vide
3-Methyl-1,5-pentanediol, 99%
Artikelnummer. 11498917
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498917 25 g 25g
11488917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20546.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 4457-71-0 | C6H14O2 | 118,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4457-71-0
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.176
MDL nummer MFCD00039547
InChI nøgle SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1,5-pentanediol, 1,5-pentanediol, 3-methyl, 1,5-dihydroxy-3-methylpentane, unii-88495m4hns, acmc-1ai92, 3-methyl-1,5-pentane diol, 3-methyl-pentane-1,5-diol, 3-methylpentane-1,5-diol, 1,5-pentanediol,3-methyl, 4-01-00-02571 beilstein handbook reference
PubChem CID 20524
IUPAC navn 3-methylpentan-1,5-diol
SMIL CC(CCO)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1,5-pentanediol
Tæthed 0.97
Flammepunkt 143 °C (289 °F)
Brydningsindeks 1.454
Mængde 25 g
Beilstein 1697331
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%