Få mere at vide
3-Methyl-1,2-dihydropyridin-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10454173
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10454173 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10454173 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD09405DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-56-1
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
InChI nøgle MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 70481
IUPAC navn 3-methyl-1H-pyridin-2-one
SMIL CC1=CC=CNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1, 2-dihydropyridin-2-one
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 109.13
Procent renhed 97%