Få mere at vide
3-Methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484397
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11484397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20440.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27583-37-5
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00019285
InChI nøgle KANFKJUPLALTDB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, 1,2-cyclopentanediol, 3-methyl, 3-methylcyclopentan-1,2-diol, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 3-methylcyclopentanediol, acmc-20an1b, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol #, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol mixture of isomers
PubChem CID 33945
IUPAC navn 3-methylcyclopentane-1,2-diol
SMIL CC1CCC(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1,2-cyclopentanediol
Navn note mixture of diastereomers
Mængde 25 g
Formel vægt 116.16
Procent renhed 95%