Få mere at vide
3-Methoxythiophen, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxythiophene |
| Tæthed | 1.147 |
| Kogepunkt | 60 °C til 61 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 49 °C (120 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.532 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3271 |
| Beilstein | 106404 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |