Få mere at vide
3-Methoxythiophene, 99%
Artikelnummer. 11465037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465037 5 g 5g
11455037 1 g 1g
11475037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21940.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17573-92-1 | C5H6OS | 114.162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17573-92-1
Molekylær formel C5H6OS
Molekylvægt (g/mol) 114.162
MDL nummer MFCD00043894
InChI nøgle RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
PubChem CID 140249
IUPAC navn 3-methoxythiophen
SMIL COC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxythiophene
Tæthed 1.147
Kogepunkt 60°C to 61°C (12 mmHg)
Flammepunkt 49°C (120°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.532
Mængde 5 g
FN nummer UN3271
Beilstein 106404
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 114.17
Procent renhed 99%