Få mere at vide
3-Methoxythiophen, 98%
Artikelnummer. 13488538 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13488538 25 g Glasflaske 25g
10188362 1 g Glasflaske 1g
10548663 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13488538 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381680250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17573-92-1 | C5H6OS | 114,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17573-92-1
Molekylær formel C5H6OS
Molekylvægt (g/mol) 114.17
MDL nummer MFCD00043894
InChI nøgle RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
PubChem CID 140249
IUPAC navn 3-methoxythiophen
SMIL COC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxythiophene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Tæthed 1.1430g/mL
Kogepunkt 80,0 °C til 82,0 °C (65,0 mmHg)
Flammepunkt 49 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5300 til 1,5320 (20 °C, 589 nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.143
Formel vægt 114.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxythiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.