Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxythiophene |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Brun |
| Tæthed | 1.1430g/mL |
| Kogepunkt | 80,0 °C til 82,0 °C (65,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 49 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Methoxythiophene
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.