Få mere at vide
3-Methoxythiophen-2-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15476827
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476827 250 mg 250mg
15466827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33940.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 35134-07-7 | C6H6O2S | 142,17 g/mol
3-Methoxythiophen-2-carboxaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methoxythiophene-2-carboxaldehyd anvendes som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, oxidationsmidler. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35134-07-7
Molekylær formel C6H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 142.17
MDL nummer MFCD01571098
InChI nøgle KGJDTMQUUPIAEF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 588315
IUPAC navn 3-methoxythiophen-2-carbaldehyd
SMIL COC1=C(SC=C1)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxythiophene-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 80 °C til 82 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 3-methoxy-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thenaldehyde, 2-formyl-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenealdehyde, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methoxy-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde #
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 142.18
Procent renhed 97%