Få mere at vide
3-methoxythiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452104
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10452104 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10209643 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452104 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68604DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 35134-07-7
Molekylær formel C6H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 142.17
MDL nummer MFCD01571098
InChI nøgle KGJDTMQUUPIAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thenaldehyde, 2-formyl-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenealdehyde, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methoxy-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde #
PubChem CID 588315
IUPAC navn 3-methoxythiophen-2-carbaldehyd
SMIL COC1=C(SC=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxythiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 142.18
Procent renhed 97%