Få mere at vide
(3-methoxythien-2-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462104
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10462104 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10317014 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462104 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68613DA
Kemiske identifikatorer
CAS 946409-37-6
Molekylær formel C6H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 143.20
MDL nummer MFCD11841071
InChI nøgle GDDVAKBOBBYCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 2-aminomethyl-3-methoxythiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methylamine, 3-methoxy-2-thiophenyl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methyl amine
PubChem CID 43811049
IUPAC navn (3-methoxythiophen-2-yl)methanamin
SMIL COC1=C(CN)SC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Methoxythien-2-yl)methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 143.21
Procent renhed 95%