Få mere at vide
3-methoxypropylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10714353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714353 5 mL Glasflaske 5ml
10533411 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 257520050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 5332-73-0 | Molekylformel: C4H11NO | Molekylvægt: 89,14 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5332-73-0
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.14
MDL nummer MFCD00014831
InChI nøgle FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropylamine, 1-propanamine, 3-methoxy, 1-amino-3-methoxypropane, 3-aminopropyl methyl ether, 3-methyoxypropylamine, 3-methoxy-n-propylamine, 3-methoxy-1-propanamine, propylamine, 3-methoxy, 3-mpa, propanolamine methyl ether
PubChem CID 1672
IUPAC navn 3-methoxypropan-1-amin
SMIL COCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxypropylamine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -65 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 118 °C
Flammepunkt 48 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CH2CH2NH2
Brydningsindeks 1,4165 til 1,4185
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med ethanol, toluen, acetone, ether, carbontetrachlorid og hexan
Viskositet 0,91 mPa (20 °C)
Formel vægt 89.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxypropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.