Få mere at vide
3-methoxypropylamin, 99 %
Product Code. 11401107
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mL
Unit Size:
250ml
Product Code. Mængde Unit Size
11401107 250 mL 250ml
1 options
Product Code. 11401107 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24095.AK
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 5332-73-0 | C4H11NO | 89,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxypropylamine
CAS 5332-73-0
Smeltepunkt <-70 °C
Tæthed 0.872
Kogepunkt 117 °C til 119 °C
Flammepunkt 27 °C (81 °F)
Lugt Amin-lignende
Molekylær formel C4H11NO
Brydningsindeks 1.4175
MDL nummer MFCD00014831
Mængde 250 mL
FN nummer UN2734
Beilstein 878144
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Synonym 3-methoxypropylamine, 1-propanamine, 3-methoxy, 1-amino-3-methoxypropane, 3-aminopropyl methyl ether, 3-methyoxypropylamine, 3-methoxy-n-propylamine, 3-methoxy-1-propanamine, propylamine, 3-methoxy, 3-mpa, propanolamine methyl ether
InChI nøgle FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
SMIL COCCCN
IUPAC navn 3-methoxypropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 89.14
PubChem CID 1672
Formel vægt 89.14
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxypropylamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxypropylamine