Få mere at vide
3-Methoxypropionitrile, 99%
Artikelnummer. 11357116
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357116 500 mL 500ml
11347116 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07055.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-67-8 | C4H7NO | 85.106 g/mol
3-Methoxypropionitril bruges som en komponent i højeffekt lithium-ion-batterier. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det fungerer som et godt opløsningsmiddel til plastpolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxypropionitril bruges som en komponent i højeffekt lithium-ion-batterier. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det fungerer som et godt opløsningsmiddel til plastpolymerer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (540 g/L) ved °25 C.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-67-8
Molekylær formel C4H7NO
Molekylvægt (g/mol) 85.106
MDL nummer MFCD00001958
InChI nøgle OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
PubChem CID 61032
IUPAC navn 3-methoxypropaannitril
SMIL COCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxypropionitrile
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.938
pH 6.8
Kogepunkt 164°C to 165°C
Flammepunkt 66°C (150°F)
Lugt Weak
Brydningsindeks 1.403
Mængde 500 mL
Beilstein 1739284
Opløselighedsinformation Soluble in water. (540g/L) at 25°C.
Formel vægt 85.11
Procent renhed 99%