Få mere at vide
3-Methoxypropionitrile, 98%
Artikelnummer. 10347181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347181 100 mL Glasflaske 100ml
10707592 500 mL Glasflaske 500ml
10197463 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 257441000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-67-8 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-67-8
Molekylær formel C4H7NO
Molekylvægt (g/mol) 85.11
MDL nummer MFCD00001958
InChI nøgle OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
PubChem CID 61032
IUPAC navn 3-methoxypropaannitril
SMIL COCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxypropionitrile
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -62.9°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9380g/mL
Kogepunkt 164.0°C to 165.0°C
Flammepunkt 66°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CH2CN
Brydningsindeks 1.4020 to 1.4040
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.938
Opløselighedsinformation Solubility in water: 335g/L (20°C)
Formel vægt 85.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske