Få mere at vide
3-Methoxypropionsyre, 97+%
Artikelnummer. 15284288 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15284288 10 mL 10ml
15294288 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284288 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453320100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 2544-06-1 | C4H8O3 | 104,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2544-06-1
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.11
InChI nøgle YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 134442
IUPAC navn 3-methoxypropansyre
SMIL COCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxypropionic acid
Tæthed 1.1080g/mL
Kogepunkt 116.0°C (9.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 1.108
Synonym 3-methoxypropionic acid, propanoic acid, 3-methoxy, propanoic acid, methoxy, m-peg1-acid, propanoic acid,methoxy, acmc-1aiwk, 3-methoxy-propionic acid, #, propanoic acid,3-methoxy, .beta.-methoxypropionic acid
Formel vægt 104.11
Procent renhed 97+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxypropionic acid, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.