Få mere at vide
3-methoxyphenylisothiocyanat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10483014
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10483014 25 g 25g
10392963 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10483014 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00330EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 3125-64-2
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00040335
InChI nøgle WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
PubChem CID 137832
IUPAC navn 1-isothiocyanato-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylisothiocyanate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.1790g/mL
Analyseprocentområde 97+%
Lineær formel CH3OC6H4NCS
Mængde 25 g
Formel vægt 165.22
Procent renhed 97%