Få mere at vide
3-methoxyphenylisothiocyanat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10392963
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10392963 10 g 10g
10483014 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10392963 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00330EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 3125-64-2
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00040335
InChI nøgle WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
PubChem CID 137832
IUPAC navn 1-isothiocyanato-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylisothiocyanate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.1790g/mL
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4NCS
Mængde 10 g
Formel vægt 165.22
Procent renhed 97%