Få mere at vide
3-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11337985
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337985 5 g 5g
11327985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08091.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 39232-91-2 | C7H11ClN2O | 174.628 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39232-91-2
Molekylær formel C7H11ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 174.628
MDL nummer MFCD00044416
InChI nøgle GMXFZBZOVZOYNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 3-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methoxyphenyl-, monohydrochloride, 3-methoxy-phenylhydrazine hydrochloride, acmc-20an1f, ksc491e7n, 3-methoxyphenyl-hydrazine hcl, 3-methoxyphenylhydrazine, hcl, 3-methoxyphenylhydrazin hydrochloride, m-methoxyphenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 2723940
IUPAC navn (3-methoxyphenyl)hydrazine;hydrochloride
SMIL COC1=CC=CC(=C1)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∽142°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 5304389
Formel vægt 174.63
Procent renhed 98%