Få mere at vide
3-methoxyphenylglyoxalhydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10704482
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704482 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10704482 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00228DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
CAS 32025-65-3
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H8O3
MDL nummer MFCD08533286
Mængde 5 g
Synonym 3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
InChI nøgle SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 164.16
PubChem CID 21155397
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%