Få mere at vide
3-Methoxyphenylglyoxalhydrat, 97 %, tørvægt. basis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379126
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379126 1 g 1g
11389126 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20263.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 32025-65-3 | Molekylformel: C9H8O3 | Molekylvægt: 164,16 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32025-65-3
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD08533286
InChI nøgle SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 21155397
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Smeltepunkt 94 °C til 98 °C
Kogepunkt 95 °C til 98 °C (0,05 mmHg)
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 1 g
Beilstein 1935225
Formel vægt 164.16 (Vandfri Blods)
Procent renhed 97%