Få mere at vide
3-methoxyphenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496857
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496857 5 g 5g
11406867 25 g 25g
11416867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11496857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14317.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19924-43-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19924-43-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00001910
InChI nøgle LXKNAUOWEJWGTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl acetonitrile, 2-3-methoxyphenyl acetonitrile, 3-methoxyphenylacetonitrile, 3-methoxybenzyl cyanide, m-methoxyphenyl acetonitrile, 3-cyanomethyl anisole, benzeneacetonitrile, 3-methoxy, 3-methoxybenzeneacetonitrile, m-methoxybenzyl cyanide, 2-3-methoxyphenyl ethanenitrile
PubChem CID 88310
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)acetonitril
SMIL COC1=CC=CC(=C1)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylacetonitrile
Tæthed 1.082
Kogepunkt 278°C to 282°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.5312
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1865539
Formel vægt 147.18
Procent renhed 99%