Få mere at vide
3-Methoxyphenyleddikesyre, 99,5%
Artikelnummer. 10645942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10645942 25 g Glasflaske 25g
10091280 5 g Glasflaske 5g
10703475 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10645942 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 126010250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1798-09-0
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00004334
InChI nøgle LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
PubChem CID 15719
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylacetic acid
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 71,0 °C til 73,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.50%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, I, 82
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Flager
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxyphenylacetic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.